ContactUsLinkComponent
Fenolová červeň
Fenolová červeň
Catalog # LACH30114
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
Fenolová červeň
Catalog # LACH30114
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,07329
Melting Pt:> 300 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-609-7
CAS Number:143-74-8
Formula:C₁₉H₁₄O₅S
MDL Number:MFCD00003552