Disulfid didraselný
Catalog # LACH30023CP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,07729
Melting Pt:190 °C
Density:1,2 g/cm³ (20 °C)
EINECS:240-795-3
:GHS05
:GHS07
CAS Number:16731-55-8
Formula:K₂O₅S₂
MDL Number:MFCD00167605