ContactUsLinkComponent
Diethylenglykol
Irritant
Diethylenglykol
Catalog # LACH20017CT0M10001
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
undefined
Irritant
Diethylenglykol
Catalog # LACH20017CT0M10001
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03146
Boiling Pt:245 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–10 °C
Density:1,118 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:203-872-2
 :GHS07
CAS Number:111-46-6
Formula:C₄H₁₀O₃
MDL Number:MFCD00002882