Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(II) nitrate

Copper(II) nitrate

3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo LACH30036AP0G0500
Oxidační
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Copper(II) nitrate
Katalogové číslo LACH30036AP0G0500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  3251-23-8
Copper(II) nitrate

3645, Plastová láhev, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  3251-23-8
Price
1 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Cupric nitrate, Copper dinitrate
  • Číslo CAS:3251-23-8
  • Vzorec:CuN₂O₆
  • Molecular Weight:187.56
  • Merck Index:12,02710
  • Bod tání:114,5 °C
  • Hustota:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:221-838-5
  • UN:1477
  • ADR:5.1,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.