Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Octan sodný trihydrát
Octan sodný trihydrát
Catalog # LACH40122FP0G10001
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
undefined
Octan sodný trihydrát
Catalog # LACH40122FP0G10001
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1.000 g
  • Sekvence:
    3047

Specifications

About this item

 :
Merck Index:13,08642
Boiling Pt:120…123 °C (1013 hPa)
Melting Pt:58 °C
Density:1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-823-8
CAS Number:6131-90-4
Formula:H₃CCOONa·3H₂O
MDL Number:MFCD00071557