Octan sodný trihydrát
Catalog # LACH40122CP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,08642
Boiling Pt:120…123 °C (1013 hPa)
Melting Pt:58 °C
Density:1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-823-8
CAS Number:6131-90-4
Formula:H₃CCOONa·3H₂O
MDL Number:MFCD00071557