ContactUsLinkComponent
D(+)-Glukóza 40% (w/v) vodný roztok, Ultra Pure Grade for biochemistry
  E701-100ML
 :  
undefined
D(+)-Glukóza 40% (w/v) vodný roztok, Ultra Pure Grade for biochemistry
  E701-100ML
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
  • Appearance:
    Clear to slightly yellow liquid
  • Glucose:
    35 – 40%
 :
 :180.16 g/mol
 :Ambient
 :200-075-1
 :50-99-7
 :492-62-6
 :C₆H₁₂O₆
 :MFCD00148912