1,3,5-Trichlorobenzene 1,000 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE5712
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,5 mL
- Čí. CAS:108-70-3
- Popis:1,3,5-Trichlorobenzene 1,000 µg/ml in cyclohexane
- Vzorec:C₆H₃Cl₃
- Popis:1,3,5-Trichlorobenzene