Methyl arachidonate 10 µg/ml in heptane, Supelco®
47572-U
: Merck
:
- Koncentrace:10 mg/ml in heptane
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Čí. CAS:2566-89-4
- Popis:Methyl arachidonate 10 µg/ml in heptane
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H304 - H315 - H336 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331