EPPS, 0,2 M buffer solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Specifikace
- Čí. CAS:16052-06-5
- MDL čí.:MFCD00006160
- Fyzická forma:Liquid
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together