Supelco® Organic Reference Standard, Ginkgolide C
Katalogové číslo 18309-10MG-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:15291-76-6
- Popis:Ginkgolide C
- Sekvence:2275
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD02094178
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
- Molekulární hmotnost:440,40
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
Caution: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338