ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves
 :  Merck
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    15291-77-7
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H335
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD05662347
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    BN-52021
  • Molekulární hmotnost:
    424,40
Frequently Bought Together