Supelco® Organic Reference Standard, Ginkgolide A
51863-10MG-F
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:15291-75-5
- Popis:Ginkgolide A
- Sekvence:2275
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00133365
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:408,40
: P302 + P352 - P305 + P351 + P338