Třepačky překlopné, Trayster basic a digital
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Překlopné třepačky s vertikální rotací pro hladké a efektivní míchání, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. Ideální pro biologické vzorky, zejména krev. Vhodné pro dělení a míchání práškových a tekutých vzorků ve zkumavkách do 50 ml. Snadno vyjímatelné příslušenství umožňuje rychlé čištění v případě rozlití vzorků. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
- může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo chlazené místnosti
- snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
- model digital má počítadlo: Zobrazuje čas třepání a zobrazení chybového kódu
Ordering information: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifications
- Catalog No:
- 444-1038
- 444-1037
- Model:
- Trayster digital
- Trayster basic
- Třepání:
- Preklopný, rotacní
- Preklopný, rotacní
- Rychlost:
- 5 - 80 min⁻¹
- Maximální náplň:
- 2 kg
- 2 kg
- Příkon:
- 16 W
- 16 W
- Š×H×V:
- 460×160×150 mm
- 460×160×150 mm
- Hmotnost:
- 1,7 kg
- 1,7 kg