Orders LinkContactUsLinkComponent
Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
Katalogové číslo WITG5.630.004
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
Katalogové číslo WITG5.630.004
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
Přejít na:
Price
701,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Cylinders, made of DURAN® borosilicate glass, with rolled rim and round base.
  • Very good chemical resistance
  • High resistance to temperature change
  • No graduations
Specifikace
  • Ø:
    40 mm
  • Výška:
    200 mm