ContactUsLinkComponent
Bucket for use with wringer
Bucket for use with wringer
Katalogové číslo MICRB-3
Dodavatel:  MICRONOVA
   Udržitelné materiály
   Udržitelná balení
   Water Efficient
   Energy Efficient
undefined
Bucket for use with wringer
Katalogové číslo MICRB-3
Dodavatel:  MICRONOVA
   Udržitelné materiály
   Udržitelná balení
   Water Efficient
   Energy Efficient
Specifikace
  • Kapacita:
    30,3 L
  • Popis:
    Stainless steel round bucket, with casters, 304 Electropolished stainless steel
  • Výška:
    320 mm
  • Sekvence:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Udržitelné materiály,
    Udržitelná balení,
    Water Efficient,
    Energy Efficient
  • Bal.:
    1
  • Ø vnitř.:
    350 mm
Specifikace
O tomto produktu
Durable stainless steel bucket is compatible with W-6 wringer for an all electropolished stainless steel system.
  • With casters (2")
  • With handle
  • Round
Ordering information: Wringer has to be ordered separately.