Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars with pestles
Mortars with pestles
250 ml, 100 mm
Katalogové číslo WITG7.405.210
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Mortars with pestles
Katalogové číslo WITG7.405.210
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Mortars with pestles
Mortars with pestles
250 ml, 100 mm
Přejít na:
Price
4 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Mortar and pestle made of stainless steel.
Specifikace
  • Ø:
    100 mm
  • Kapacita:
    250 ml