Laboratorní láhve, úzké hrdlo, s nebo bez šroubovacího uzávěru
Supplier: Kavalier
Certificates
About this item
Borosilikátové sklo 3,3, závít GL 45, s nebo bez šroubovacího uzávěru.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vysoká tepelná odolnost
- Minimální tepelná roztažnost,vysoká odolnost proti změnám teploty
Kulaté, s graduací, závit DIN GL 45, ETFE vylévacím kroužkem a autoklávovatelným červeným PBT šroubovacím uzávěrem ( tepelná odolnost až do 180°C) se silikonovým těsněním s PTFE potahem.
Certifications: Ve shodě se standardy DIN ISO 4796-1
Frequently Bought Together