Orders LinkContactUsLinkComponent
Dosing bottle, HDPE
Dosing bottle, HDPE
100 ml, 115 mm, 41 mm
Katalogové číslo 215-0241
Dodavatel:   SEMADENI
Dosing bottle, HDPE
Katalogové číslo 215-0241
Dodavatel:  SEMADENI
Dosing bottle, HDPE
Dosing bottle, HDPE
100 ml, 115 mm, 41 mm
Přejít na:
Price
69,10 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Natural or translucent cylindrical shaped dosage bottle with hinged cap, protecting the jet orifice of Ø 3 mm.
  • For easy handling and flow dosing
  • Waterproof bottle when cap is closed
  • Good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    41 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    115 mm