0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Lodičky
Lodičky spalovací
Incinerating dishes, square
Incinerating dishes, square
Incinerating dishes, square
Katalogové číslo KAVA641322255201
Dodavatel:
Kavalier
Rozbalit obrázek
Incinerating dishes, square
Katalogové číslo KAVA641322255201
Dodavatel:
Kavalier
Specifikace
Type:
without spout
Kapacita:
13 ml
Š×H×V:
62×40×12 mm
Bal.:
1
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Porcelain.
Detaily produktu