ContactUsLinkComponent
Drums, UN approved, with screw lids
Drums, UN approved, with screw lids
Katalogové číslo SEMA0719
Dodavatel:  SEMADENI
Drums, UN approved, with screw lids
Katalogové číslo SEMA0719
Dodavatel:  SEMADENI
Specifikace
  • Ø vněj.:
    580 mm
  • Kapacita:
    220 L
  • Výška:
    940 mm
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Drums, made of blue HDPE.
  • Very sturdy
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • UN-approved