Buckets, Round
Přírodní, 17 L, 330 mm, 330 mm
Katalogové číslo 215-0274
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Round buckets, made of HDPE, natural, with graduation, handle and spout.
- Sturdy
- Good chemical resistance
- Hot water resistant
Specifikace
- Kapacita:17 L
- Barva:Přírodní
- Výška:330 mm
- Ø vněj.:330 mm