ContactUsLinkComponent
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 10 µg/ml in cyclohexane
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE0518
CAS Number:  
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE0518
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    4,5 mL
  • Čí. CAS:
    81-15-2
  • Popis:
    5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 10 µg/ml in cyclohexane
  • Vzorec:
    C₁₂H₁₅N₃O₆
  • Popis:
    5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene