Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln,, pH 7,0, RNAse free
J61934.AK
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 mL
- Čí. CAS:127-09-3
- Popis:Sodium acetate, 3M aq, solution, pH 7,0, RNAse free
- MDL čí.:MFCD00012459
- Hmotnost vzorce:82.03
- Fyzická forma:Liquid
- Molekulový vzorec:C2H3NaO2