Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hliník
0001, 1
  SIALA2350-100EA
 :   Merck
Hliník
  SIALA2350-100EA
 :  Merck
 :  7429-90-5
Hliník
0001, 1
 :  7429-90-5
4 390,00 Kč
1 * 1 MJ
 :  Aluminum
  •  :7429-90-5
  •  :Al
  •  :MFCD00134029
  •  :26.98
  •  :13,00321
  •  :2327 °C (1013 hPa)
  •  :660 °C
  •  :2,7 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 2,7 g/cm³ (20 °C)
  •  :231-072-3
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001