ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Geranyl acetate
Supelco® Organic Reference Standard, Geranyl acetate
Catalog # 45896-1ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Geranyl acetate
Catalog # 45896-1ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    105-87-3
  • Popis:
    Geranyl acetate
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H317 - H412
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00015037
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
  • Vzorec:
    CH₃CO₂CH₂CH=C(CH₃)CH₂CH₂CH=C(CH₃)₂
  • Molekulární hmotnost:
    196,29
  • Bod vzplanutí:
    104 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    138 °C/25 mmHg (lit.)
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS07
Caution: P261 - P264 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352