ContactUsLinkComponent
Benzophenone-[D10] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
  PROOCILDLM-183-1.2
 :  
Benzophenone-[D10] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
  PROOCILDLM-183-1.2
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    22583-75-1
  • Popis:
    Benzophenone-[D10] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
  • Vzorec:
    C₁₃D₁₀O
  • Popis:
    Benzophenone-[D10]