Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tris(pentafluorophenyl)borane
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥97%
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥97%
ABCRAB119523.0005
:
abcr
:
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥97%
ABCRAB119523.0005
:
abcr
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
5 g
Sekvence:
3173
:
:
6.1,III
:
511.98 g/mol
:
213-504-2
:
2811
:
GHS07
:
1109-15-5
:
C₁₈BF₁₅
:
MFCD00269813