0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde for synthesis
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde for synthesis
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde for synthesis
8.14808.0010
:
Merck
:
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde for synthesis
8.14808.0010
:
Merck
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
10 g
Sekvence:
3236
:
:
201.2000 g/mol
:
381684-96-4
:
C₁₂H₈FNO
:
MFCD02093924