Supelco® Organic Reference Standard, Taxifolin
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Specifications
- Čí. CAS:480-18-2
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00006845
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone; (2R,3R)-Dihydroquercetin
- Molekulární hmotnost:304,25