Potassium standard dissolved in oil, 5.000 µg/g K in mineral oil Specpure® pro wear metal analysis
Katalogové číslo 42448.18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:5000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:50 g
- MDL čí.:MFCD00133776
- Nástavec:Draslík
- Symbol:K
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133776