Bismuth standard dissolved in oil, 5.000 µg/g Bi in mineral oil Specpure® pro wear metal analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134033
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00134033
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together