Mercury standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Hg in mineral oil Specpure® pro wear metal analysis
Katalogové číslo 43756.18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:50 g
- MDL čí.:MFCD00011035
- Nástavec:Mercury
- Symbol:Hg
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011035