Manganese standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Mn in mineral oil Specpure® pro wear metal analysis
Katalogové číslo 14214.18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:50 g
- MDL čí.:MFCD00011111
- Nástavec:Manganese
- Symbol:Mn
Specifikace
O tomto produktu
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011111