Barium standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® pro wear metal analysis
Katalogové číslo 14230.18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:50 g
- MDL čí.:MFCD00134031
- Nástavec:Barium
- Symbol:Ba
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031