0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Theophyllin 10 µg/ml in methanol
Theophyllin 10 µg/ml in methanol
PROONE9329
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Theophyllin 10 µg/ml in methanol
PROONE9329
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
58-55-9
Popis:
Theophyllin 10 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₇H₈N₄O₂
Popis:
Theophyllin