0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Hydrochlorothiazide 1,000 µg/ml in methanol
Hydrochlorothiazide 1,000 µg/ml in methanol
Hydrochlorothiazide 1,000 µg/ml in methanol
PROONE9273
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Hydrochlorothiazide 1,000 µg/ml in methanol
PROONE9273
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
58-93-5
Popis:
Hydrochlorothiazide 1,000 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₇H₈ClN₃O₄S₂
Popis:
Hydrochlorothiazide