0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry klonovací
VWR®, Tris buffer solution, pH 9 (1 mol/L), ultrapure
VWR®, Tris buffer solution, pH 9 (1 mol/L), ultrapure
VWR®, Tris buffer solution, pH 9 (1 mol/L), ultrapure
Catalog # E694-250ML
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
VWR®, Tris buffer solution, pH 9 (1 mol/L), ultrapure
Catalog # E694-250ML
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
250 mL
Popis:
TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation