Buffer, TRIS, 1,0 M Solution, pH 9,0
Catalog # J62085.K2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Popis:TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/L)
- MDL čí.:MFCD00004679
- Skladovací teplota:Ambient
- Fyzická forma:Liquid
- Zápach/vůně:Odourless