0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry klonovací
Buffer, TRIS solution pH 8,0 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Buffer, TRIS solution pH 8,0 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Buffer, TRIS solution pH 8,0 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALT3038-1L
Supplier:
Merck
CAS Number:
Certificates
Expand image
Buffer, TRIS solution pH 8,0 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALT3038-1L
Supplier:
Merck
CAS Number:
Certificates
Specifications
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Popis:
TRIS buffer solution pH 8,0 (1 mol/l)
M-Clarity quality level:
MQ200
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation