0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry klonovací
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Katalogové číslo 648314-100
Dodavatel:
Merck Millipore (Calbiochem)
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L), Millipore®
Katalogové číslo 648314-100
Dodavatel:
Merck Millipore (Calbiochem)
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
100 mL
Popis:
TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/l)
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu