0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry klonovací
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALT2663-1L
Dodavatel:
Merck
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (1 mol/L), Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALT2663-1L
Dodavatel:
Merck
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Popis:
TRIS buffer solution pH 7,4 (1 mol/l)
M-Clarity quality level:
MQ200
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu