ContactUsLinkComponent
Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Catalog # J60116.AK
CAS Number:  
Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Catalog # J60116.AK
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Čí. CAS:
    144-55-8
  • Popis:
    Bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9,0
  • MDL čí.:
    MFCD00003528
  • Fyzická forma:
    Liquid
Specifications
About this item
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528