HEPES, 1,0 M buffer solutions
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
- Čí. CAS:7365-45-9
- MDL čí.:MFCD00006158
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Fyzická forma:Liquid
- Vzhled:Colourless
Frequently Bought Together
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158