Musk ketone 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE0519
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:4,5 mL
- Čí. CAS:81-14-1
- Popis:Musk ketone 10 µg/ml in cyclohexane
- Vzorec:C₁₄H₁₈N₂O₅
- Popis:Musk ketone