Supelco® Organic Reference Standard, Glycine hydrochloride solution
Glycine hydrochloride solution, 100 mM amino acid in 0,1 M HCl, Analytical standard, 5 mL
Katalogové číslo 55097-5ML-F
Dodavatel: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Glycine hydrochloride solution
Katalogové číslo 55097-5ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS05
Upozornení: P234 - P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:100 mM amino acid in 0,1 M HCl
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Popis:Glycine hydrochloride solution
- Cat. No.:55097-5ML-F
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:111,53
- Čí. CAS:6000-43-7
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- MDL čí.:MFCD00012872
- Podmínky k odeslání:STD
- Popis rizikové třídy:H290 - H315 - H319