Chemical resistant gloves, uvex profapren CF33
: UVEX
These polychloroprene gloves with latex inside and cotton flock lining provide protection against a wide range of chemical and mechanical hazards.
- Flexible, durable
- Cotton flock lining makes the glove softer and more comfortable to wear
- Lining helps absorb perspiration
- Silicone-free
Ideal for use in the chemical and metal industry, for cleaning and for painting work.
: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X).
- Catalog No:
- UVEX6011904
- UVEX6011902
- UVEX6011901
- UVEX6011903
- UVEX6011905
- Model:
- CF33
- CF33
- CF33
- CF33
- CF33
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Provedení:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X)
Frequently Bought Together