Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
145 mm, 17 mm, 220 mm
Katalogové číslo SEMA0192
Dodavatel:   SEMADENI
Funnels with short stem
Katalogové číslo SEMA0192
Dodavatel:  SEMADENI
Funnels with short stem
Funnels with short stem
145 mm, 17 mm, 220 mm
Přejít na:
Price
357,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of PE, transparent, with rapid flow through at 60° angle.
  • Good chemical resistance
  • Not suitable for foodstuff
  • Suitable for use with standard filter paper
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    220 mm
  • Vnější Ø stonku:
    17 mm
  • Délka stonku:
    145 mm