ContactUsLinkComponent
VWR® Q Path®, Krabice papírová pro kazety
VWR® Q Path®, Krabice papírová pro kazety
Catalog # 631-1065
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Q Path®, Krabice papírová pro kazety
Catalog # 631-1065
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Krabice papírová
  • Š×H×V:
    315×255×120 mm
  • Bal.:
    2
Specifications
About this item
Kartotéka v bílém kartonu.
  • dodáváno v nesloženém stavu
  • kapacita 410 kazet
Se dvěma zásuvkami