Orders LinkContactUsLinkComponent
Peristaltic pump
Peristaltic pump
Fixed speed peristaltic pump, 60 rpm, (Tubing: internal Ø: 4,76 mm, external Ø: 9,5 mm), 80 - 100 ml/min, 200×110×150 mm, 230 V, 50 Hz, 3,6 kg
Katalogové číslo MILYXX8023EL0
New Product
Dodavatel:   MILLIPORE
Peristaltic pump
Katalogové číslo MILYXX8023EL0
Dodavatel:  MILLIPORE
New Product
Peristaltic pump
Peristaltic pump
Fixed speed peristaltic pump, 60 rpm, (Tubing: internal Ø: 4,76 mm, external Ø: 9,5 mm), 80 - 100 ml/min, 200×110×150 mm, 230 V, 50 Hz, 3,6 kg
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This peristaltic pump has polysulfone and steel pump head, stainless steel chassis and painted steel case.
Specifikace
  • Průtoková rychlost:
    80 - 100 ml/min
  • Hmotnost:
    3,6 kg
  • Popis:
    Fixed speed peristaltic pump, 60 rpm, (Tubing: internal Ø: 4,76 mm, external Ø: 9,5 mm)
  • Š×H×V:
    200×110×150 mm
  • Dodávka elektrické energie:
    230 V, 50 Hz